Learn More
KGW Isotherm™ Flacons Dewar de transport isolés
Pour le stockage et le transport de produits sensibles à la température tels que la neige carbonique. Les flacons Dewar de transport isolés KGW Isotherm™ présentent une conception robuste en verre borosilicaté 3.3.
Marque: KGW Isotherm™ 1213
Informations supplémentaires : Poids : 2.70000kg
Description
- Refroidissement des petits échantillons
- Plaqués argent et sous vide
- Applications flexibles en laboratoire
- Comprennent une poignée en aluminium
- Comprennent un couvercle hermétique, tenu par deux clips à ressort
- Disponibles avec un couvercle métallique à revêtement bleu ou un couvercle en acier inox
Spécification
Couvercle isolé, maintenu par deux pinces à ressort, poignée | |
Refroidissement de petits échantillons | |
305 mm | |
Verre borosilicaté | |
Blue-coated metal cover |
138 mm | |
230 mm | |
160 mm | |
3000 ml |