Learn More
Grant Instruments™ Bain à circulation chauffé numérique série TC120, cuve en acier inoxydable
Circulateur chauffant avec cuve en acier inox Optima, polyvalent et de milieu de gamme, avec spécification exhaustive pour répondre à la plupart des applications nécessitant une régulation précise de la température.
Marque: Grant Instruments™ TC120-ST26
1884.49 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21916" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 9.80000kg
Description
- Stabilité ±0,05ºC.
- Affichage LED à 4 chiffres, transparent et lumineux
- Interface utilisateur simple et intuitive : un cadran et deux boutons de fonction
- Modèle disponible avec / sans pince (TClamp)
- Détection de niveau de liquide faible (interrupteur à flotteur)
- Coupure fixe en cas de surchauffe
- Étalonnage par l’utilisateur à 2 points
- Alarme visuelle
- Pompe intégrée pour la circulation externe
- Alarme visuelle
Spécification
26 L | |
de 0°C à 120°C | |
Réservoir en acier inoxydable | |
540 x 330 x 405 mm |
16 L/min | |
Oui | |
210 mbar | |
120/230 V |