Learn More
Grant Instruments™ Bain à circulation chauffé numérique série TC120, cuve en acier inoxydable
Circulateur chauffant avec cuve en acier inox Optima, polyvalent et de milieu de gamme, avec spécification exhaustive pour répondre à la plupart des applications nécessitant une régulation précise de la température.
1605.90€ - 2628.80€
Spécification
Débit | 16 L/min |
---|---|
Gamme de températures | de 0°C à 120°C |
Circulation externe | Oui |
Matériau | Réservoir en acier inoxydable |
Pression max. | 210 mbar |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12717829
|
Grant Instruments™
TC120-ST18 |
18 L | 540 x 330 x 395 mm |
2236.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12327637
|
Grant Instruments™
TC120-ST5 |
5 L | 330 x 180 x 395 mm |
1605.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12727829
|
Grant Instruments™
TC120-ST26 |
26 L | 540 x 330 x 405 mm |
2040.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12737829
|
Grant Instruments™
TC120-ST38 |
38 L | 730 x 333 x 450 mm |
2628.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12707829
|
Grant Instruments™
TC120-ST12 |
12 L | 360 x 330 x 395 mm |
1849.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Stabilité ± 0,05°C.
- Affichage LED à 4 chiffres, transparent et lumineux
- Interface utilisateur simple et intuitive : un cadran et deux boutons de fonction
- Modèle disponible avec / sans pince (TClamp)
- Détection de niveau de liquide faible (interrupteur à flotteur)
- Coupure fixe en cas de surchauffe
- Étalonnage par l’utilisateur à 2 points
- Alarme visuelle
- Pompe intégrée pour la circulation externe
- Alarme visuelle
Spécification
16 L/min | |
Oui | |
210 mbar |
de 0°C à 120°C | |
Réservoir en acier inoxydable | |
120/230 V |