Learn More
Gilson™ Pipettes sérologiques en plastique jetable
Ces pipettes sérologiques en plastique jetables conviennent aux applications quotidiennes de culture cellulaire, de biologie moléculaire et de microbiologie et sont recommandées pour une utilisation avec le contrôleur de pipettes Gilson™ MACROMAN™.Idéal pour les scientifiques qui ont besoin de transférer facilement et rapidement des aliquotes liquides d’un récipient à un autre avec précision.
Marque:  Gilson™ F110126
50.53 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23279" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 2.20000kg
Code produit. 17178465
  • 58.80€ / 200 pièces
Expédition estimée: 20-06-2024
Description
  • Fabriquées en polystyrène USP classe VI et exemptes de contaminants qui modifient les expériences
  • Stérilisées aux rayons gamma, apyrogènes et certifiées exemptes de RNase/DNase détectable
  • Dotées d’un bouchon en fibre de polyester offrant un niveau élevé de protection contre le surpipetage et la contamination par les liquides et les aérosols
  • Identifiez facilement les tailles grâce aux anneaux à code couleur
  • Avec graduations ascendantes et descendantes, ainsi que des graduations négatives, permettant une distribution précise et pratique des liquides
  • Recommandées pour une utilisation avec le contrôleur de pipettes Gilson™ MACROMAN™, mais peuvent être utilisées avec n’importe quel contrôleur de pipettes
Spécification
Spécification
PS, PP
0,1 ml et 1 ml
Emballage individuel
5 mL
Pipette sérologique
Contrôleur de pipettes Gilson™ MACROMAN™
Stérile
200 pipettes
Transparent
348,15 mm