Learn More
Gilson™ Pipettes sérologiques en plastique jetable
Ces pipettes sérologiques en plastique jetables conviennent aux applications quotidiennes de culture cellulaire, de biologie moléculaire et de microbiologie et sont recommandées pour une utilisation avec le contrôleur de pipettes Gilson™ MACROMAN™.Idéal pour les scientifiques qui ont besoin de transférer facilement et rapidement des aliquotes liquides d’un récipient à un autre avec précision.
58.80€ - 228.00€
Spécification
Matériau | PS, PP |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Couleur | Transparent |
Type | Pipette sérologique |
Jetable | Oui |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Type d’emballage | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Type d’emballage | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17138465
|
Gilson™
F110122 |
1 mL | Emballage individuel | 1000 pipettes |
201.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17128465
|
Gilson™
F110121 |
1 mL | En vrac (40 sachets de 25 pipettes) | 1000 pipettes |
174.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17158465
|
Gilson™
F110124 |
2 mL | Emballage individuel | 1000 pipettes |
228.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17148465
|
Gilson™
F110123 |
2 mL | En vrac (40 sachets de 25 pipettes) | 1000 pipettes |
214.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17178465
|
Gilson™
F110126 |
5 mL | Emballage individuel | 200 pipettes |
58.80€
200 pièces |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17168465
|
Gilson™
F110125 |
5 mL | En vrac (20 sachets de 25 pipettes) | 500 pipettes |
151.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17198465
|
Gilson™
F110128 |
10 mL | Emballage individuel | 200 pipettes |
64.15€
200 pièces |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17188465
|
Gilson™
F110127 |
10 mL | En vrac (20 sachets de 25 pipettes) | 500 pipettes |
164.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17118475
|
Gilson™
F110130 |
25 ml | Emballage individuel | 200 pipettes |
126.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17108475
|
Gilson™
F110129 |
25 ml | En vrac (10 sachets de 20 pipettes) | 200 pipettes |
142.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16445099
|
Gilson™
F110131 |
50 ml | Emballage individuel | 100 pipettes |
181.00€
100 pièces |
N/A | |||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
Description
- Fabriquées en polystyrène USP classe VI et exemptes de contaminants qui modifient les expériences
- Stérilisées aux rayons gamma, apyrogènes et certifiées exemptes de RNase/DNase détectable
- Dotées d’un bouchon en fibre de polyester offrant un niveau élevé de protection contre le surpipetage et la contamination par les liquides et les aérosols
- Identifiez facilement les tailles grâce aux anneaux à code couleur
- Avec graduations ascendantes et descendantes, ainsi que des graduations négatives, permettant une distribution précise et pratique des liquides
- Recommandées pour une utilisation avec le contrôleur de pipettes Gilson™ MACROMAN™, mais peuvent être utilisées avec n’importe quel contrôleur de pipettes
Spécification
PS, PP | |
Transparent | |
Oui |
Stérile | |
Pipette sérologique | |
Contrôleur de pipettes Gilson™ MACROMAN™ |