Learn More
H-B Instrument™ Thermomètres de poche à liquides en verre respectueux de l’environnement Enviro-Safe™
Thermomètres portatifs respectueux de l’environnement
Marque:  H-B Instrument™ B60570-0200
Informations supplémentaires : Poids : 0.00100kg
Code produit. 16431265
  • 21.90€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-08-2024
Description
Thermomètre certifié EnviroKleen™ contenant un liquide vert Enviro-Safe, non toxique et biodégradable, dans du verre blanc sans plomb. Les thermomètres de poche à immersion totale compactes mesurent 160 mm (6,3 po) de long. Fournis avec un étuis de protection contre la casse.
Les options d’étuis incluent :
  • Plastique à fenêtre - boîtier en plastique avec une fenêtre ouverte
  • Métal à fenêtre - boîtier en métal avec une fenêtre ouverte
  • Plastique fermé - disposé dans un boîtier en plastique amovible
  • Métal fermé - disposé dans un boîtier en métal amovible
  • Aluminium double - boîtier en laiton nickelé avec une fenêtre ouverte et disposé dans un boîtier en aluminium amovible
  • Laiton nickelé à fenêtre - boîtier en laiton nickelé avec une fenêtre ouverte
Informations sur la commande
Pour obtenir un rapport d’étalonnage de thermomètre individuel, des thermomètres étalonnés en usine et des services d’étalonnage personnalisés sont disponibles.
Certifications
Conçus et testés par l’équipe américaine d’évaluation de la qualité et sont fournis avec une déclaration d’exactitude et de traçabilité multilingue (anglais, français, allemand, italien, portugais et espagnol).
Spécification
Spécification
Traçabilité NIST. Inclut une déclaration d’exactitude et de traçabilité multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais).
Immersion totale
6,3 in
50°C
-5°C à +50°C
0,5°C
Idéal pour les études sur le terrain, le traitement des eaux usées et toutes les applications ldquo;mobilesrdquo;.
Boîtier en plastique à fenêtre
160 mm
- 5°C
±0,5°C