Learn More
H-B Instrument™ Thermomètres de poche à liquides en verre respectueux de l’environnement Enviro-Safe™
Thermomètres portatifs respectueux de l’environnement
21.55€ - 22.40€
Spécification
Certifications/Conformité | Traçabilité NIST. Inclut une déclaration d’exactitude et de traçabilité multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais). |
---|---|
À utiliser avec (application) | Idéal pour les études sur le terrain, le traitement des eaux usées et toutes les applications ldquo;mobilesrdquo;. |
Type d’immersion | Immersion totale |
Longueur (impériale) globale | 6,3 in |
Longueur (métrique) globale | 160 mm |
Code produit | Marque | Précision | Comprend | Subdivision | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Précision | Comprend | Subdivision | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17561535
|
H-B Instrument™
B60570-0100 |
±1°C | Boîtier en plastique à fenêtre | 1°C |
21.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17571535
|
H-B Instrument™
B60570-0500 |
±1°C | Boîtier en plastique fermé | 1°C |
22.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17581535
|
H-B Instrument™
B60570-0900 |
±1°C | Boîtier métallique à fenêtre | 1°C |
21.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16431265
|
H-B Instrument™
B60570-0200 |
±0,5°C | Boîtier en plastique à fenêtre | 0,5°C |
21.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17591535
|
H-B Instrument™
B60570-1000 |
± 0,5°C | Boîtier métallique à fenêtre | 0,5°C |
22.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17501545
|
H-B Instrument™
B60570-1300 |
±1°C | Boîtier en métal fermé | 1°C |
21.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16441265
|
H-B Instrument™
B60570-1400 |
±0,5°C | Boîtier en métal fermé | 0,5°C |
21.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Thermomètre certifié EnviroKleen™ contenant un liquide vert Enviro-Safe, non toxique et biodégradable, dans du verre blanc sans plomb
- Les thermomètres de poche à immersion totale compacts mesurent 160 mm (6,3 po) de long
- Fournis avec un boîtier de protection contre la casse
Les options de boîtier comprennent :
Fenêtre en plastique - enfermé dans un boîtier en plastique avec une fenêtre ouverte
Métal à fenêtre - boîtier en métal avec une fenêtre ouverte
Plastique fermé - logé dans un boîtier en plastique amovible
Métal fermé - logé dans un boîtier en métal amovible
Aluminium double - boîtier en laiton nickelé avec une fenêtre ouverte et disposé dans un boîtier en aluminium amovible
Laiton nickelé à fenêtre - boîtier en laiton nickelé avec une fenêtre ouverte
Applications :
idéal pour les études sur le terrain, le traitement des eaux usées et toute application “” en cours d’utilisation.
Informations sur la commande
Pour obtenir un rapport d’étalonnage de thermomètre individuel, des thermomètres étalonnés en usine et des services d’étalonnage personnalisés sont disponibles.
Certifications
Conçus et testés par l’équipe américaine d’évaluation de la qualité et sont fournis avec une déclaration d’exactitude et de traçabilité multilingue (anglais, français, allemand, italien, portugais et espagnol).
Spécification
Traçabilité NIST. Inclut une déclaration d’exactitude et de traçabilité multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais). | |
Immersion totale | |
160 mm |
Idéal pour les études sur le terrain, le traitement des eaux usées et toutes les applications ldquo;mobilesrdquo;. | |
6,3 in |