Learn More
H-B Instrument™ Thermomètres de poche à liquides en verre respectueux de l’environnement Enviro-Safe™
Thermomètres portatifs respectueux de l’environnement
Marque: H-B Instrument™ B60570-0100
Informations supplémentaires : Poids : 0.02720kg
Description
- Thermomètre certifié EnviroKleen™ contenant un liquide vert Enviro-Safe, non toxique et biodégradable, dans du verre blanc sans plomb
- Les thermomètres de poche à immersion totale compacts mesurent 160 mm (6,3 po) de long
- Fournis avec un boîtier de protection contre la casse
Les options de boîtier comprennent :
Fenêtre en plastique - enfermé dans un boîtier en plastique avec une fenêtre ouverte
Métal à fenêtre - boîtier en métal avec une fenêtre ouverte
Plastique fermé - logé dans un boîtier en plastique amovible
Métal fermé - logé dans un boîtier en métal amovible
Aluminium double - boîtier en laiton nickelé avec une fenêtre ouverte et disposé dans un boîtier en aluminium amovible
Laiton nickelé à fenêtre - boîtier en laiton nickelé avec une fenêtre ouverte
Applications :
idéal pour les études sur le terrain, le traitement des eaux usées et toute application “” en cours d’utilisation.
Informations sur la commande
Pour obtenir un rapport d’étalonnage de thermomètre individuel, des thermomètres étalonnés en usine et des services d’étalonnage personnalisés sont disponibles.
Certifications
Conçus et testés par l’équipe américaine d’évaluation de la qualité et sont fournis avec une déclaration d’exactitude et de traçabilité multilingue (anglais, français, allemand, italien, portugais et espagnol).
Spécification
Traçabilité NIST. Inclut une déclaration d’exactitude et de traçabilité multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais). | |
immersion totale | |
6,3 in | |
110°C | |
-10°C à +110°C | |
1°C |
Idéal pour les études sur le terrain, le traitement des eaux usées et toutes les applications “mobiles”. | |
Boîtier en plastique à fenêtre | |
160 mm | |
−10°C | |
±1°C |