Learn More
Falcon™ Pipettes sérologiques
Impression de couleur foncée d’une grande netteté, facile à lire, avec des graduations inversées et négatives. Les pipettes sérologiques Corning™ Falcon™ sont conditionnées individuellement dans un emballage thermoformé en plastique Advantage™.
Marque: Falcon™ 356525
Code nomenclature Nacres: NB.04
Informations supplémentaires : Poids : 3.06000kg
Description
- Pipettes en polystyrène jetables pour les applications de culture tissulaire, bactériologique et de recherche
- Stérile
- Sans DNAse / RNAse
- Non cytotoxiques, apyrogénicité testée à moins de 0,1 EU/ml
- Sans ESB / EST
- Graduations négatives pour capacité supplémentaire
- Graduations inversées (sauf 1 ml)
- Emballage avec code couleur et marquages pour faciliter l’identification
- Bouchon en polyester pour éviter tout débordement
- Pourcentage précis de ± 2 % à volume complet (à l’exclusion de 1 et 2 ml)
Système d’alignement des graduations
Le système d’alignement des graduations de pipettes est un moyen simple et rapide d’apporter des graduations à votre visibilité. Il suffit de faire apparaître ou de décoller le haut de l’emballage de la pipette et de l’aligner sur le pipeteur avant de retirer complètement la pipette de son emballage. Lorsque vous retirez la pipette de son emballage, les graduations doivent vous faire face à chaque fois.
Order Info
Quatre types de conditionnements résistants à la contamination sont disponibles : Conditionnement individuel en papier / plastique thermoformé ; Conditionnement individuel dans un emballage thermoformé Advantage tout en plastique ; Boîtes multiples dans des sachets ; Conditionnement en vrac
Compliance
Étalonnées “pour délivrer un volume donné / fonctionner par soufflage””
Specifications
± 3 % | |
1.5 % | |
Oui | |
7 ml | |
Emballage individuel | |
Violet | |
Pipette sérologique |
Oui | |
PS | |
0.25 ml | |
Standard | |
0.84 oz | |
25 ml | |
Oui |