Learn More
Falcon™ Pipettes sérologiques
Impression de couleur foncée d’une grande netteté, facile à lire, avec des graduations inversées et négatives. Les pipettes sérologiques Corning™ Falcon™ sont conditionnées individuellement dans un emballage thermoformé en plastique Advantage™.
74.61€ - 248.48€
Spécification
Coefficient de variation | 1,5% |
---|---|
Matériau | PS |
Graduée | Oui |
Type de pointe | Étalon |
Type d’emballage | Emballage individuel |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Graduations | Graduations négatives | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Graduations | Graduations négatives | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10024420
|
Falcon™
356525 |
25 ml | 0.25 ml | 7 ml | Violet |
151.96€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11513630
|
Falcon™
356521 |
1 ml | 0,01 mL | 0,4 ml | Jaune |
241.40€
1000 pièces |
Expédition estimée: 31-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10742191
|
Falcon™
356507 |
2 ml | 0,01 mL | 0,8 ml | Vert |
248.48€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10156420
|
Falcon™
356543 |
5 ml | 0.1 ml | 2.5 ml | Bleu |
78.73€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10608261
|
Falcon™
356551 |
10 ml | 0,1 mL | 3 ml | Rouge |
74.61€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11533630
|
Falcon™
356535 |
25 ml | 0,5 ml | 11 ml | Violet |
149.06€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10702541
|
Falcon™
356550 |
50 ml | 1 ml | 10 ml | Noir |
162.85€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Stérilisées aux rayons gamma, apyrogènes, en PS transparent pour une meilleure clarté optique
- Les repères d’alignement des graduations exclusifs permettent de distinguer les graduations avant le retrait complet de l’emballage.
- La surface intérieure empêche la formation de ménisque, réduisant ainsi les erreurs de lecture ; Précision de distribution totale de ± 3 %, avec un coefficient de variation de 1.5 %
- Graduations négatives offrant une capacité supérieure
- Bouchon en fibre de polyester empêchant tout remplissage excessif
- Codage couleur sur les emballages et sur les bagues d’obturation permettant d’identifier facilement la taille
Informations sur la commande
Quatre types de conditionnements résistants à la contamination sont disponibles : Conditionnement individuel en papier / plastique thermoformé ; Conditionnement individuel dans un emballage thermoformé Advantage tout en plastique ; Boîtes multiples dans des sachets ; Conditionnement en vrac
Compliance
Étalonnées “pour délivrer un volume donné / fonctionner par soufflage””
Spécification
1,5% | |
Oui | |
Emballage individuel | |
Oui |
PS | |
Étalon | |
Pipette sérologique |