Learn More
Falcon™ Pipettes sérologiques, conditionnées en vrac
Les pipettes à code couleur facilitent la bonne sélection de la taille. Les pipettes sérologiques Corning™ Falcon™ sont idéales pour la culture tissulaire ou toute solution non toxique.
Marque: Falcon™ 357530
Code nomenclature Nacres: NB.04
Informations supplémentaires : Poids : 4.50000kg
Description
- Pipettes jetables en PS pour les applications bactériologiques, de recherche et de culture tissulaire
- Stérile
- Sans DNAse / RNAse
- Non cytotoxiques, apyrogénicité testée à moins de 0,1 EU/ml
- Sans BSE / TSE
- Graduations négatives pour une capacité supplémentaire
- Graduations inversées (sauf 1 ml)
- Emballage avec code couleur et marquages pour faciliter l’identification
- Bouchon en polyester pour éviter tout débordement
- Précision de ±2 % à plein volume (sauf 1 et 2 ml)
Système d’alignement des graduations
Le système d’alignement des graduations de pipette est un moyen simple et rapide de consulter les graduations. Il suffit de faire apparaître ou de décoller le haut de l’emballage de la pipette et de l’aligner sur le pipeteur avant de retirer complètement la pipette de son emballage. Lorsque vous retirez la pipette de son emballage, les graduations doivent à chaque fois être dirigées vers vous.
Compliance
Produit étalonné pour “délivrer un volume donné / fonctionner par soufflage”
Spécification
plusmn; 3 % | |
PS | |
Oui | |
3 ml | |
En vrac | |
10 ml |
1,5% | |
Pour l’utilisation de culture de tissu ou de solution non toxique | |
0,01 mL | |
Étalon | |
Rouge | |
Oui |