Learn More
Falcon™ Pipettes sérologiques, conditionnées en vrac
Les pipettes à code couleur facilitent la bonne sélection de la taille. Les pipettes sérologiques Corning™ Falcon™ sont idéales pour la culture tissulaire ou toute solution non toxique.
162.85€ - 268.48€
Spécification
Précision | ± 3 % |
---|---|
Coefficient de variation | 1,5% |
Matériau | PS |
À utiliser avec (application) | Pour l’utilisation de culture de tissu ou de solution non toxique |
Graduée | Oui |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Graduations négatives | Graduations | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Graduations négatives | Graduations | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10614161
|
Falcon™
357506 |
1 ml | 0,4 ml | 0,01 mL | Jaune |
245.62€
1000 pièces |
Expédition estimée: 30-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10797241
|
Falcon™
357508 |
2 ml | 0,8 ml | 0,01 mL | Vert |
268.48€
1000 pièces |
Expédition estimée: 30-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10151351
|
Falcon™
357515 |
25 ml | 7 ml | 0,25 ml | Violet |
162.85€
200 pièces |
Expédition estimée: 30-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10614511
|
Falcon™
357530 |
10 ml | 3 ml | 0,01 mL | Rouge |
223.56€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10243091
|
Falcon™
357529 |
5 ml | 2,5 ml | 0,01 mL | Bleu |
212.45€
500 pièces |
Expédition estimée: 30-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Irradié aux rayons gamma, apyrogène, en polystyrène transparent pour une clarté optique
- Impression de couleur foncée d’une grande netteté, facile à lire, avec des graduations inversées (sauf en 1 ml) et négatives.
- Trait d’alignement de graduation exclusif qui permet de mettre les graduations dans le champ de vision avant le retrait complet de l’emballage
- La surface intérieure freine la formation de ménisque, ce qui réduit les erreurs de lecture
- Précision de distribution totale des pipettes, ±3 %, avec un coefficient de variation de 1,5 %
- Les graduations négatives permettent une capacité supplémentaire
- Le bouchon en fibre de polyester permet d’éviter tout débordement
- Conditionnement en vrac ; emballage en plastique/papier
Compliance
Produit étalonné pour “délivrer un volume donné / fonctionner par soufflage”
Spécification
± 3 % | |
PS | |
Oui | |
En vrac |
1,5% | |
Pour l’utilisation de culture de tissu ou de solution non toxique | |
Standard | |
Oui |