Learn More
Fisherbrand™ Sachets autoclavables oranges sans indicateur de stérilisation
Sachets imprimés avec symbole de risque biologique pour assurer la manipulation et l’élimination sans danger des déchets biologiquement dangereux.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.87
Informations supplémentaires : Poids : 1.52000kg
Description
Sachets d’autoclavage résistants aux impacts et aux déchirures pour la stérilisation des déchets. Les Sachets autoclavables oranges Fisherbrand™ sans indicateur de stérilisation sont fabriqués en HDPE.
- Résistant aux impacts et aux déchirures.
- Couleur orange vif.
- Construction en polyéthylène haute densité
Compliance
Pass ASTM™ impact- and tear-resistance tests.
Spécification
ASTM | |
Orange with Black Print | |
61 cm | |
Autoclavable | |
12 in. | |
38 micron | |
127°C |
None | |
24 x 12 in. (61 x 30 cm) | |
30 cm | |
Printed in English | |
24 in. | |
HDPE |