Learn More
Fisherbrand™ Sachets autoclavables oranges sans indicateur de stérilisation
Sachets imprimés avec symbole de risque biologique pour assurer la manipulation et l’élimination sans danger des déchets biologiquement dangereux.
sur devis - 85.35€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Certifications/Conformité | ASTM |
Type de bouchon | None |
Couleur | Orange with Black Print |
Comprend | Printed in English |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10440633
|
Fisherbrand™
|
76 x 61 cm (30 x 24in.) |
85.35€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10374801
|
Fisherbrand™
|
35 x 24 in. (88.9 x 61 cm) |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10548741
|
Fisherbrand™
|
24 x 12 in. (61 x 30 cm) |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Sachets d’autoclavage résistants aux impacts et aux déchirures pour la stérilisation des déchets. Les Sachets autoclavables oranges Fisherbrand™ sans indicateur de stérilisation sont fabriqués en HDPE.
- Résistant aux impacts et aux déchirures.
- Couleur orange vif.
- Construction en polyéthylène haute densité
Compliance
Tests de résistance aux impacts et aux déchirures ASTM™ réussis.
Spécification
Autoclavable | |
None | |
Printed in English | |
38 micron |
ASTM | |
Orange with Black Print | |
HDPE | |
127°C |