Learn More
Thermo Scientific™ Cadres et bouchons pour modules standard Immuno
Insérez et retirez facilement des plaques de bande avec des modules solides en utilisant ces cadres et bouchons pour les modules standard Immuno.
Marque: Thermo Scientific™
146.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23291" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 0.17500kg
Description
Insérez et retirez facilement des plaques en barrettes avec des modules solides en utilisant les cadres et bouchons pour modules standard Immuno Thermo Scientific™.
- Cadre empilable en polyéthylène doté de repères pour l’orientation du couvercle
Spécification
Plaque à barrettes | |
1 x 8 | |
Transparent | |
Polyéthylène | |
Stérile | |
2 | |
120/boîte |
Bouchon pour barrette de 8 puits, stérile | |
2 Paquets | |
Cadre | |
8 | |
120 | |
Modules Immuno standard |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.