Learn More
Thermo Scientific™ Cadres et bouchons pour modules standard Immuno
Insérez et retirez facilement des plaques de bande avec des modules solides en utilisant ces cadres et bouchons pour les modules standard Immuno.
148.00€ - 192.00€
Spécification
Matériau | Polyéthylène |
---|---|
Compatibilité des plaques | Modules Immuno standard |
Code produit | Marque | Description | Couleur | Stérilité | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Couleur | Stérilité | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10224551
|
Thermo Scientific™
430082 |
Bouchon pour barrette de 8 puits | Transparent | Non stérile | Cadre |
192.00€
180 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10684022
|
Thermo Scientific™
430805 |
Bouchon pour barrette de 8 puits, stérile | Transparent | Stérile | Cadre |
160.00€
120 pièces |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10524811
|
Thermo Scientific™
460348 |
Cadre pour modules Nunc | Blanc | Non stérile | Cadres et bouchons |
148.00€
60 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Insérez et retirez facilement des plaques en barrettes avec des modules solides en utilisant les cadres et bouchons pour modules standard Immuno Thermo Scientific™.
- Cadre empilable en polyéthylène doté de repères pour l’orientation du couvercle
Spécification
Polyéthylène | |
Modules Immuno standard |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.