Learn More
Fisherbrand™ Poids d’étalonnage cylindriques en acier inox individuels, classe F1
Étalonnent les masses des instruments de pesée de classe II et III. Les poids d’étalonnage cylindriques en acier inox Fisherbrand™ de classe F1 sont destinés à la vérification ou à l’étalonnage des poids de classe F2 et à une utilisation avec des instruments de pesée de précision spéciale.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 15505059
  • 72.19€ / 1 unité
Expédition estimée: 24-06-2024
Description
  • Poids d’étalonnage en acier inox de classe F1
  • En conformité avec OIML R111
Spécification
Spécification
F1
20 g
Cylindrique
Acier inoxydable
20 g