Learn More
Fisherbrand™ Poids d’étalonnage cylindriques en acier inox individuels, classe F1
Étalonnent les masses des instruments de pesée de classe II et III. Les poids d’étalonnage cylindriques en acier inox Fisherbrand™ de classe F1 sont destinés à la vérification ou à l’étalonnage des poids de classe F2 et à une utilisation avec des instruments de pesée de précision spéciale.
55.65€ - 1219.00€
Spécification
Classification | F1 |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
Forme | Cylindrique |
Code produit | Marque | Poids (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Poids (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15565049
|
Fisherbrand™
|
1 g |
55.65€
1 unité |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15535059
|
Fisherbrand™
|
200 g |
122.96€
1 unité |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15545059
|
Fisherbrand™
|
500 g |
228.96€
1 unité |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15595049
|
Fisherbrand™
|
10 g |
73.99€
1 unité |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15575049
|
Fisherbrand™
|
2 g |
57.03€
1 unité |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15575059
|
Fisherbrand™
|
5 kg |
709.14€
1 unité |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15585049
|
Fisherbrand™
|
5 g |
58.62€
1 unité |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15545189
|
Fisherbrand™
|
10 kg |
1219.00€
1 unité |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15555059
|
Fisherbrand™
|
1 kg |
294.68€
1 unité |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15565059
|
Fisherbrand™
|
2 kg |
475.94€
1 unité |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15525059
|
Fisherbrand™
|
100 g |
94.13€
1 unité |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15515059
|
Fisherbrand™
|
50 g |
79.55€
1 unité |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15505059
|
Fisherbrand™
|
20 g |
72.19€
1 unité |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Poids d’étalonnage en acier inox de classe F1
- En conformité avec OIML R111
Spécification
F1 | |
Acier inoxydable | |
Cylindrique |