Learn More
Fisherbrand™ Poids d’étalonnage cylindriques en acier inox individuels, classe F1
Étalonnent les masses des instruments de pesée de classe II et III. Les poids d’étalonnage cylindriques en acier inox Fisherbrand™ de classe F1 sont destinés à la vérification ou à l’étalonnage des poids de classe F2 et à une utilisation avec des instruments de pesée de précision spéciale.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Poids d’étalonnage en acier inox de classe F1
- En conformité avec OIML R111
Spécification
F1 | |
50 g | |
Cylindrique |
Acier inoxydable | |
50 g |