Learn More
Grant Instruments™ Documentation QI / QO
Offre aux utilisateurs d’équipements une comparabilité et une vérification accrues à l’aide de leurs instruments. La documentation QI / QO de Grant Instruments™ simplifie les procédures d’installation et de maintenance, réduit les erreurs courantes de l’utilisateur et établit un enregistrement clair des performances d’un instrument tout au long de sa durée de vie.
Marque: Grant Instruments™ IQOQ SUB AQUA PLUS
Code nomenclature Nacres: UA.37
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Qualification d’installation (QI) : l’instrument a été livré et installé conformément aux exigences du fabricant
- Qualification opérationnelle (OQ) : l’instrument fonctionne conformément à sa spécification
- Chaque kit de documentation QI / QO est spécifique à un équipement numéroté en série individuel et est fourni dans un format à reliure à anneaux facile à utiliser.
- Il est recommandé d’acheter la documentation QI / QO au moment de la commande de l’équipement Grant Scientific.
Spécification
All SUB Aqua Plus Models | |
IQ/OQ Documentation |