Learn More
Grant Instruments™ Documentation QI / QO
Offre aux utilisateurs d’équipements une comparabilité et une vérification accrues à l’aide de leurs instruments. La documentation QI / QO de Grant Instruments™ simplifie les procédures d’installation et de maintenance, réduit les erreurs courantes de l’utilisateur et établit un enregistrement clair des performances d’un instrument tout au long de sa durée de vie.
238.50€ - 705.00€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15271186
|
Grant Instruments™
IQOQ QBH |
Tous les modèles de chauffe-blocs QBH |
705.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15221196
|
Grant Instruments™
IQOQ SAP |
Bains sans agitation JBA et SBB |
562.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15211186
|
Grant Instruments™
IQOQ BTD |
Tous les modèles de chauffe-blocs Grant BTD |
248.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15291196
|
Grant Instruments™
IQOQ XUB |
Tous les bains à ultrasons numériques Grant XUB |
705.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15261186
|
Grant Instruments™
IQOQ QBD |
Tous les modèles de chauffe-blocs QBD |
705.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15231186
|
Grant Instruments™
IQOQ JBN JBA |
Bains JBN / JBA |
562.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15241196
|
Grant Instruments™
IQOQ SBB AQUA PLUS |
Tous les modèles SBB Aqua Plus |
562.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15281196
|
Grant Instruments™
IQOQ TX150 |
Bain / circulateur thermostatique à agitation Grant TX150 |
705.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15201206
|
Grant Instruments™
IQOQ XUBA |
Tous les bains à ultrasons analogiques Grant XUBA |
562.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15122615
|
Grant Instruments™
IQOQ T100 |
Bain / circulateur thermostatique à agitation Grant T100 |
562.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15142615
|
Grant Instruments™
IQOQ TC120 |
Bain / circulateur thermostatique à agitation Grant TC120 |
705.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15162615
|
Grant Instruments™
IQOQ TXF200 |
Bain / circulateur thermostatique à agitation Grant TXF200 |
705.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15410484
|
Grant Instruments™
IQOQ CVP-2 |
Centrifugeuse pour plaques PCR Grant CVP-2 |
464.28€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15440484
|
Grant Instruments™
IQOQ PHMP-100 |
Agitateur thermostaté pour microplaques Grant PHMP-100 |
238.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15480474
|
Grant Instruments™
IQOQ TS-DW |
Agitateur thermostaté pour plaque à puits profonds Grant TS-DW |
238.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17628466
|
Grant Instruments™
IQOQ UVT-S-AR |
464.28€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15182615
|
Grant Instruments™
IQOQ CXG |
Bain / circulateur thermostatique à agitation CXG |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15251196
|
Grant Instruments™
IQOQ SUB AQUA PLUS |
All SUB Aqua Plus Models |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15211196
|
Grant Instruments™
IQOQ R4 |
Bains / circulateurs réfrigérés Grant R4 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15102625
|
Grant Instruments™
IQOQ CS200G |
Bain / circulateur thermostatique à agitation CS200G |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Qualification d’installation (QI) : l’instrument a été livré et installé conformément aux exigences du fabricant
- Qualification opérationnelle (OQ) : l’instrument fonctionne conformément à sa spécification
- Chaque kit de documentation QI / QO est spécifique à un équipement numéroté en série individuel et est fourni dans un format à reliure à anneaux facile à utiliser.
- Il est recommandé d’acheter la documentation QI / QO au moment de la commande de l’équipement Grant Scientific.