Learn More
Jenway™ Sonde de conductivité à corps en verre Jenway™
Utilisé en conjonction avec les conductimètres Jenway™ 4510, 4520 et 3540. Les sondes de conductivité à corps en verre Jenway™ sont conçues pour la conductivité à usage général, l’eau pure et les solutions à faible conductivité.
Marque: Jenway™ 99968-36
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.12240kg
Description
- Pour l’utilisation des conductimètres Jenway™ 4510, 4520 et 3540
- Corps en verre
- Plaque en platine
Spécification
0 à 100°C | |
Mesure polyvalente de la conductivité pour un contrôle qualité et des travaux de recherche précis | |
Conductimètres 4510,4210 et 3540 | |
120 mm | |
Corps en verre, plaques en platine | |
Conductivité |
1 ± 10 % | |
Cellule de conductivité | |
12 mm | |
1 m | |
0 à 150 mS/cm |