Learn More
Jenway™ Sonde de conductivité à corps en verre Jenway™
Utilisé en conjonction avec les conductimètres Jenway™ 4510, 4520 et 3540. Les sondes de conductivité à corps en verre Jenway™ sont conçues pour la conductivité à usage général, l’eau pure et les solutions à faible conductivité.
282.00€ - 334.34€
Spécification
Type | Cellule de conductivité |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Conductimètres 4510,4210 et 3540 |
Gamme de température (métrique) | 0 à 100°C |
Diamètre (métrique) du corps | 12 mm |
Longueur (métrique) | 120 mm |
Code produit | Marque | Plages de mesure | Constante de cellule | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Plages de mesure | Constante de cellule | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11420509
|
Jenway™
99959-64 |
0 à 500 mS/cm | 0.1 ± 20 % | Pour les mesures de solutions à faible conductivité et d’eau pure |
334.34€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11410509
|
Jenway™
99968-36 |
0 à 150 mS/cm | 1 ± 10 % | Mesure polyvalente de la conductivité pour un contrôle qualité et des travaux de recherche précis |
282.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Pour l’utilisation des conductimètres Jenway™ 4510, 4520 et 3540
- Corps en verre
- Plaque en platine
Spécification
Cellule de conductivité | |
0 à 100°C | |
120 mm | |
Corps en verre, plaques en platine |
Conductimètres 4510,4210 et 3540 | |
12 mm | |
1 m | |
Conductivité |