Learn More
Fisherbrand™ Carnets de laboratoire
Conservez et organisez les informations en toute sécurité grâce à ces carnets de laboratoire Fisherbrand™. Parfaits pour une variété d’applications, notamment l’enregistrement de données de recherche, de procédures expérimentales, de conception et d’idées de développement.
Marque:  Fisherbrand™
105.55 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21673" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 3.46500kg
Code produit. 15821658
  • 131.00€ / 6 pièces
En stock
Description
  • Les pages exemptes d’acide de qualité archivistique sont numérotées et comprennent des espaces pour le titre, le numéro du projet, le numéro du livre, la date et la signature du témoin.
  • Reste à plat lorsqu’il est ouvert
  • Les données utilisateur, les instructions dans les carnets, la table des matières, la table périodique et les tables de conversion sont incluses dans chaque livre
  • Le ruban marque-page tient est utile pour une référence rapide
  • Les couvertures de toutes les versions sont étanches et résistantes aux produits chimiques
Remarque :  les cahiers lignés sont imprimés de lignes verticales fines Les lignes sont claires, imprimées uniquement à 30 %. Ces lignes verticales sont utiles si vous devez ajouter des graphiques ou des dessins à la page.  
Spécification
Spécification
Carton/papier
8.5 in.
Black
21,8 x 28,1 cm
21.6 cm
100
Non-sterile
Oui
11 in.
Noir
27.9 cm
Reusable
Ordinateur portable