Learn More
Fisherbrand™ Carnets de laboratoire
Conservez et organisez les informations en toute sécurité grâce à ces carnets de laboratoire Fisherbrand™. Parfaits pour une variété d’applications, notamment l’enregistrement de données de recherche, de procédures expérimentales, de conception et d’idées de développement.
sur devis
Spécification
Matériau | Carton/papier |
---|---|
Width (English) Page | 8.5 in. |
Longueur (impériale) de page | 11 in. |
Longueur (métrique) de page | 27.9 cm |
Largeur (métrique) de page | 21.6 cm |
Code produit | Marque | Couleur de couvercle | Réglé | Nbre de pages | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur de couvercle | Réglé | Nbre de pages | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15811668
|
Fisherbrand™
|
Rouge | Oui | 200 |
sur devis
6 pièces |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15801668
|
Fisherbrand™
|
Rouge | Oui | 100 |
sur devis
6 pièces |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15891658
|
Fisherbrand™
|
Rouge | Grille | 200 |
sur devis
6 pièces |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15881658
|
Fisherbrand™
|
Rouge | Grille | 100 |
sur devis
6 pièces |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15851658
|
Fisherbrand™
|
Bleu | Grille | 200 |
sur devis
6 pièces |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15841658
|
Fisherbrand™
|
Bleu | Grille | 100 |
sur devis
6 pièces |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15871658
|
Fisherbrand™
|
Bleu | Oui | 200 |
sur devis
6 pièces |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15831658
|
Fisherbrand™
|
Noir | Oui | 200 |
sur devis
6 pièces |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15821658
|
Fisherbrand™
|
Noir | Oui | 100 |
sur devis
6 pièces |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15811658
|
Fisherbrand™
|
Noir | Grille | 200 |
sur devis
6 pièces |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15801658
|
Fisherbrand™
|
Noir | Grille | 100 |
sur devis
6 pièces |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
16216870
|
Fisherbrand™
|
Vert | Grille | 100 |
sur devis
6 pièces |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
16226870
|
Fisherbrand™
|
Vert | Grille | 200 |
sur devis
6 pièces |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
16236870
|
Fisherbrand™
|
Vert | Oui | 100 |
sur devis
6 pièces |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
16246870
|
Fisherbrand™
|
Vert | Oui | 200 |
sur devis
6 pièces |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15861658
|
Fisherbrand™
|
Bleu | lignes | 100 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- Les pages exemptes d’acide de qualité archivistique sont numérotées et comprennent des espaces pour le titre, le numéro du projet, le numéro du livre, la date et la signature du témoin.
- Reste à plat lorsqu’il est ouvert
- Les données utilisateur, les instructions dans les carnets, la table des matières, la table périodique et les tables de conversion sont incluses dans chaque livre
- Le ruban marque-page tient est utile pour une référence rapide
- Les couvertures de toutes les versions sont étanches et résistantes aux produits chimiques
Spécification
Carton/papier | |
11 in. | |
21.6 cm |
8.5 in. | |
27.9 cm |