Learn More
Gilac™ Bac Rectangulaire Renforcé Emboîtable
Bac renforcé. Très bonne résistance mécanique : en Polyéthylène basse densité offrant une grande résistance aux chocs.
Marque: Gilac™ G155021
Code nomenclature Nacres: HA.11
Informations supplémentaires : Poids : 2.00000kg
Description
- Cuvette 10 à 55 L
- Rectangulaire
- Haute
- Très bonne résistance mécanique
- Polyéthylène basse densité offrant une grande résistance aux chocs
Spécification
Récipient de stockage | |
Blanc | |
11.9 gal. | |
Produit homologué pour le contact avec les denrées alimentaires | |
Stockage des aliments | |
21.7 in. | |
17.5 in. | |
12 in. | |
5.82 lb. |
PEBD | |
Rectangulaires | |
45 l | |
All GILAC 4 and 6-Wheel Dollies | |
555 x 450 x 305 mm | |
550 mm | |
445 mm | |
305 mm | |
2,64 kg |