Learn More
Gilac™ Bac Rectangulaire Renforcé Emboîtable
Bac renforcé. Très bonne résistance mécanique : en Polyéthylène basse densité offrant une grande résistance aux chocs.
62.40€ - 143.00€
Spécification
Type | Récipient de stockage |
---|---|
Couleur | Blanc |
Forme | Rectangulaires |
À utiliser avec | All GILAC 4 and 6-Wheel Dollies |
À utiliser avec (application) | Stockage des aliments |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11748501
|
Gilac™
G110021 |
10 L |
86.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11738501
|
Gilac™
G109421 |
19 l |
92.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11768501
|
Gilac™
G113721 |
30 l |
143.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13439888
|
Gilac™
G155021 |
45 l |
62.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13449888
|
Gilac™
G155821 |
55 L |
65.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Cuvette 10 à 55 L
- Rectangulaire
- Haute
- Très bonne résistance mécanique
- Polyéthylène basse densité offrant une grande résistance aux chocs
Spécification
Récipient de stockage | |
Rectangulaires | |
Stockage des aliments |
Blanc | |
All GILAC 4 and 6-Wheel Dollies |