Learn More
METTLER TOLEDO™ Micro-électrodes de pH
Électrodes de pH conçues pour les petits volumes d’échantillons ou pour les mesures dans de petits récipients.
Marque: METTLER TOLEDO™ 51343164
460.31 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21700" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Pour une utilisation avec les instruments de mesure METTLER TOLEDO SevenExcellence et SevenCompact ainsi que d’autres marques. (Le câble de connexion n’est pas inclus ; vendu séparément.)
- Les électrodes Intelligent Sensor Management (ISM) capturent et sauvegardent les données d’étalonnage automatiquement reconnues par l’instrument de mesure lorsqu’il est connecté.
- Capturez l’étalonnage des électrodes et les résultats grâce au logiciel LabX, conçu pour une gestion avancée des données et une conformité réglementaire à la norme 21CFR part 11.
- Compatible avec l’échantillonneur automatique InMotion pour automatiser la mesure et le nettoyage d’au plus 303 échantillons.
Applications à la une
- Flacons
- Microplaques
- Tubes à essai
- Sérum et jus gastrique
- Échantillons microbiologiques
- Peinture
- Gel
- Savon
- Shampooings
- Cosmétiques
Caractéristiques des électrodes
- InLab Micro : jonction en céramique ; rechargeable avec 3 M de KCl (51350072) - maintenez la sonde remplie d’électrolyte pour obtenir des résultats précis
- InLab Micro Pro-ISM : jonction en céramique ; rechargeable avec 3 M de KCl (51350072) - maintenez la sonde remplie d’électrolyte pour obtenir des résultats précis
- InLab Ultra-Micro-ISM : jonction en céramique ; rechargeable avec du FRISCOLYT-B™ (51343185) - maintenez la sonde remplie d’électrolyte pour obtenir des résultats précis
- InLab Semi-Micro : jonction en céramique ; non rechargeable - à remplacer en cas de déplétion de l’électrolyte
- InLab Semi-Micro-L : jonction en céramique ; rechargeable avec 3 M de KCl (51350072) - maintenez la sonde remplie d’électrolyte pour obtenir des résultats précis
- InLab Flex-Micro : jonction en PTFE poreux ; non rechargeable - à remplacer en cas de déplétion de l’électrolyte
Accessoires & Entretien
- À stocker dans une solution de stockage 3M KCI (51350072) ou InLab (30111142)
- Recommandé pour une utilisation avec les tampons METTLER TOLEDO (sachets : 51302080, flacons : 63056116)
Spécification
Électrode de pH Flex-Micro InLab | |
PTFE poreux | |
0 à 14 | |
Électrode combinée | |
Mesurent le pH dans les tubes à essai et autres petits récipients utilisés en laboratoire | |
ARGENTHAL avec trappe Ag+ | |
Flex-Micro InLab™ | |
3mol/L de KCl | |
0°C à 80°C | |
3,28 ft | |
1 m | |
6 mm |
BNC | |
Époxy | |
0°C à 80°C | |
3mol/L de KCl | |
Câble fixe au capteur | |
Verre en U | |
<20 s | |
32°F à 176°F | |
7,08 in | |
180 mm | |
0,23 in |