Learn More
METTLER TOLEDO™ Micro-électrodes de pH
Électrodes de pH conçues pour les petits volumes d’échantillons ou pour les mesures dans de petits récipients.
364.00€ - 600.00€
Code produit | Marque | Modèle | Type | Types de connecteurs | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Type | Types de connecteurs | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10333243
|
METTLER TOLEDO™
51343160 |
InLab™ Micro | Électrode combinée | S7 | Nécessite un câble, S7 à BNC (30281915) |
420.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10089052
|
METTLER TOLEDO™
51343161 |
InLab™ Semi-Micro-L | Électrode combinée | S7 | Nécessite un câble, S7 à BNC (30281915) |
364.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10661474
|
METTLER TOLEDO™
51343165 |
InLab™ Semi-Micro | Électrode combinée | S7 | Nécessite un câble, S7 à BNC (30281915) |
375.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11394213
|
METTLER TOLEDO™
51344163 |
InLab™ Micro Pro-ISM | Électrode combinée, sonde de température intégrée, technologie ISM (Intelligent Sensor Management) | Multibroche | Nécessite un câble, Multibroche vers BNC/RCA (30281896) |
600.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11324213
|
METTLER TOLEDO™
51343164 |
Flex-Micro InLab™ | Électrode combinée | BNC | Câble fixe au capteur |
500.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15529541
|
METTLER TOLEDO™
30244732 |
InLab™ Ultra-Micro-ISM | Électrode combinée ; Sonde de température intégrée ; Technologie ISM (Intelligent Sensor Management) | Multibroche | Nécessite un câble, Multibroche vers BNC/RCA (30281896) |
500.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Pour une utilisation avec les instruments de mesure METTLER TOLEDO SevenExcellence et SevenCompact ainsi que d’autres marques. (Le câble de connexion n’est pas inclus ; vendu séparément.)
- Les électrodes Intelligent Sensor Management (ISM) capturent et sauvegardent les données d’étalonnage automatiquement reconnues par l’instrument de mesure lorsqu’il est connecté.
- Capturez l’étalonnage des électrodes et les résultats grâce au logiciel LabX, conçu pour une gestion avancée des données et une conformité réglementaire à la norme 21CFR part 11.
- Compatible avec l’échantillonneur automatique InMotion pour automatiser la mesure et le nettoyage d’au plus 303 échantillons.
Applications à la une
- Flacons
- Microplaques
- Tubes à essai
- Sérum et jus gastrique
- Échantillons microbiologiques
- Peinture
- Gel
- Savon
- Shampooings
- Cosmétiques
Caractéristiques des électrodes
- InLab Micro : jonction en céramique ; rechargeable avec 3 M de KCl (51350072) - maintenez la sonde remplie d’électrolyte pour obtenir des résultats précis
- InLab Micro Pro-ISM : jonction en céramique ; rechargeable avec 3 M de KCl (51350072) - maintenez la sonde remplie d’électrolyte pour obtenir des résultats précis
- InLab Ultra-Micro-ISM : jonction en céramique ; rechargeable avec du FRISCOLYT-B™ (51343185) - maintenez la sonde remplie d’électrolyte pour obtenir des résultats précis
- InLab Semi-Micro : jonction en céramique ; non rechargeable - à remplacer en cas de déplétion de l’électrolyte
- InLab Semi-Micro-L : jonction en céramique ; rechargeable avec 3 M de KCl (51350072) - maintenez la sonde remplie d’électrolyte pour obtenir des résultats précis
- InLab Flex-Micro : jonction en PTFE poreux ; non rechargeable - à remplacer en cas de déplétion de l’électrolyte
Accessoires & Entretien
- À stocker dans une solution de stockage 3M KCI (51350072) ou InLab (30111142)
- Recommandé pour une utilisation avec les tampons METTLER TOLEDO (sachets : 51302080, flacons : 63056116)
Spécification
<20°s. |