Learn More
Fisherbrand™ Filtre non stérile à membrane d’esters de cellulose mixte
Les filtres non stériles à membrane d’ester de cellulose mixte Fisherbrand™ sont composés d’acétate de cellulose et de nitrate de cellulose.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 11745295
  • 75.35€ / 100 pièces
Expédition estimée: 10-06-2024
Description
  • Membranes largement utilisées dans les applications de recherche et d’analyse
  • Naturellement hydrophile, biologiquement inerte et offrant une stabilité thermique
  • Caractérisée par une surface plus lisse et plus uniforme que la membrane en nitrocellulose pure, ce qui facilite la détection des particules et un niveau de rétention élevé
Spécification
Spécification
1.18bar
Microfiltration
0,65 μm
135 ml/min/cm2
9 l/min
Lot de 100
Oui
Blanc
Ester de cellulose mixte
Non stérile
Microdialyse de l’ADN et des protéines, clarification des solutions aqueuses pendant l’analyse microbiologique, identification des acides nucléiques
Hydrophile
Disque uni
47 mm