Learn More
Fisherbrand™ Filtre non stérile à membrane d’esters de cellulose mixte
Les filtres non stériles à membrane d’ester de cellulose mixte Fisherbrand™ sont composés d’acétate de cellulose et de nitrate de cellulose.
44.75€ - 98.05€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
Matériau | Ester de cellulose mixte |
Stérilité | Non stérile |
À utiliser avec (application) | Microdialyse de l’ADN et des protéines, clarification des solutions aqueuses pendant l’analyse microbiologique, identification des acides nucléiques |
Hydrophobicité | Hydrophile |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16437040
|
Fisherbrand™
|
25 mm | 0,2 μm |
90.45€
200 pièces |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16202772
|
Fisherbrand™
|
47 mm | 0,2 μm |
98.05€
200 pièces |
Expédition estimée: 21-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11715295
|
Fisherbrand™
|
25 mm | 0,45 μm |
62.60€
100 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11725295
|
Fisherbrand™
|
47 mm | 0,45 μm |
79.70€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11745295
|
Fisherbrand™
|
47 mm | 0,65 μm |
75.35€
100 pièces |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11765295
|
Fisherbrand™
|
47 mm | 0,8 μm |
77.70€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11785295
|
Fisherbrand™
|
47 mm | 1,2 μm |
76.95€
100 pièces |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11705305
|
Fisherbrand™
|
47 mm | 3 μm |
76.65€
100 pièces |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11725305
|
Fisherbrand™
|
47 mm | 5 μm |
82.25€
100 pièces |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11745305
|
Fisherbrand™
|
47 mm | 8 μm |
81.25€
100 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11795295
|
Fisherbrand™
|
25 mm | 3 μm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11735305
|
Fisherbrand™
|
25 mm | 8 μm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11775295
|
Fisherbrand™
|
25mm | 1,2 μm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Membranes largement utilisées dans les applications de recherche et d’analyse
- Naturellement hydrophile, biologiquement inerte et offrant une stabilité thermique
- Caractérisée par une surface plus lisse et plus uniforme que la membrane en nitrocellulose pure, ce qui facilite la détection des particules et un niveau de rétention élevé
Spécification
Blanc | |
Non stérile | |
Hydrophile | |
Disque uni |
Ester de cellulose mixte | |
Microdialyse de l’ADN et des protéines, clarification des solutions aqueuses pendant l’analyse microbiologique, identification des acides nucléiques | |
100/boîte | |
Oui |