Learn More
Fisherbrand™ Filtre non stérile à membrane d’esters de cellulose mixte
Les filtres non stériles à membrane d’ester de cellulose mixte Fisherbrand™ sont composés d’acétate de cellulose et de nitrate de cellulose.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Membranes largement utilisées dans les applications de recherche et d’analyse
- Naturellement hydrophile, biologiquement inerte et offrant une stabilité thermique
- Caractérisée par une surface plus lisse et plus uniforme que la membrane en nitrocellulose pure, ce qui facilite la détection des particules et un niveau de rétention élevé
Specifications
0.77bar | |
Microfiltration | |
1,2 μm | |
270 ml/min./cm2 | |
20 l/min | |
100/boîte | |
Oui |
Blanc | |
Ester de cellulose mixte | |
Non stérile | |
Microdialyse de l’ADN et des protéines, clarification des solutions aqueuses pendant l’analyse microbiologique, identification des acides nucléiques | |
Hydrophile | |
Disque uni | |
25mm |