Learn More
Fisherbrand™ Filtre non stérile à membrane d’esters de cellulose mixte
Les filtres non stériles à membrane d’ester de cellulose mixte Fisherbrand™ sont composés d’acétate de cellulose et de nitrate de cellulose.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Membrane nylon• Hydrophile, bonne résistance chimique
• Membrane ester de cellulose mixte MCE
• Acétate et nitrate de cellulose hydrophile, biologiquement inerte.
Spécification
0.69bar | |
Microfilter | |
3 μm | |
320mL/min./cm2 | |
28L/min./cm2 | |
100 Pack | |
Yes |
White | |
MCE | |
Non-sterile | |
Microdialysis of DNA and Proteins, clarification of aqueous solutions during microbiological analysis, identification of Nucleic Acids | |
Hydrophilic | |
Plain Disc | |
25 mm |