Learn More
Köttermann Armoire mobile à deux portes
Cette armoire mobile à deux portes offre un espace de stockage polyvalent avec deux portes pour protéger les articles stockés.
Marque: Köttermann 315-00138
Informations supplémentaires : Poids : 47.61800kg
Description
- Espace de rangement polyvalent
- Mobile avec des roues verrouillables
- Dispose de deux portes pour protéger les articles stockés
- Nombreuses tailles et configurations disponibles
Spécification
Aucun | |
1 | |
516 x 900 x 740 mm | |
À charnières | |
Mobile | |
Acier | |
Blanc |
Gauche et droite | |
Oui | |
Plastique avec freins | |
Aucun | |
Revêtement époxy | |
2 | |
Acier |