Learn More
Köttermann Armoire mobile à deux portes
Cette armoire mobile à deux portes offre un espace de stockage polyvalent avec deux portes pour protéger les articles stockés.
741.77€ - 1027.15€
Spécification
Type de hotte | Mobile |
---|---|
Type de porte | À charnières |
Finition | Revêtement époxy |
Matériau de la monture | Acier |
Côté charnière | Gauche et droite |
Code produit | Marque | Nbre de tiroirs | Dimensions (P x L x H) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de tiroirs | Dimensions (P x L x H) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17312129
|
Köttermann
315-00131 |
Aucun | 516 x 900 x 590 mm |
826.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17332129
|
Köttermann
315-00138 |
1 | 516 x 900 x 740 mm |
837.67€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17342129
|
Köttermann
315-00140 |
2 | 516 x 900 x 740 mm |
902.37€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17352109
|
Köttermann
315-00095 |
Aucun | 516 x 1200 x 590 mm |
741.77€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17372109
|
Köttermann
315-00102 |
1 | 516 x 1200 x 740 mm |
930.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17382109
|
Köttermann
315-00104 |
2 | 516 x 1200 x 740 mm |
1027.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Espace de rangement polyvalent
- Mobile avec des roues verrouillables
- Dispose de deux portes pour protéger les articles stockés
- Nombreuses tailles et configurations disponibles
Spécification
Mobile | |
Revêtement époxy | |
Gauche et droite | |
Aucun | |
Plastique avec freins | |
Blanc |
À charnières | |
Acier | |
2 | |
Aucun | |
Oui | |
Acier |