Learn More
Linker Industrietechnik™ Filtre tamis en nylon, 1 m x 1 m
Pour tamisage ou filtration de précision des solutions biologiques et chimiques. Les filtres de tamis en nylon Linker Industrie-Technik™ 1 x 1 m sont disponibles dans une gamme complète de porosités.
105.15€ - 248.04€
Spécification
Matériau de la monture | Plastique |
---|---|
Mesh Material | Nylon |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11765498
|
Linker Industrietechnik™
1000X1000M600M |
600 μm |
105.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11755488
|
Linker Industrietechnik™
1000X1000M50UM |
50 μm |
248.04€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Résistant aux solvants agressifs
- Excellente compatibilité avec les alcools
- Température de fonctionnement de -40°C à +115°C
- Les applications comprennent la filtration par solvant et l’analyse des particules
Spécification
Plastique | |
Nylon |