Learn More
Eppendorf™ Refroidisseur PCR
Une solution innovante pour la protection, le transport et la conservation des échantillons sensibles, et pour l’arrêt des réactions en toute sécurité.
Marque: Eppendorf™ 3881000015
117.80 EUR valable jusqu'au 2024-06-30
Utilisez le code promo "21742" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.40680kg
Description
- Maintient une température d’échantillon de 0°C pendant plus d’une heure, puis change de couleur lorsque la température dépasse 7°C
- Supérieur à un bain de glace, il est facile à manipuler, permet de gagner de la place et est exempt de contamination, ce qui en fait la préparation parfaite pour les réactions PCR
- La température des tubes simples est indiquée par la couleur des alésages individuels
- Les échantillons ne peuvent pas geler grâce au contour du cône spécialement développé
- Refroidissement global dans le format à 96 puits universel pour tubes de PCR de 0,2 ml et 0,5 ml, pour barrettes de tubes, pour plaques et pour tubes individuels
Spécification
Configuration des réactions PCR | |
Bleu, rose | |
96 |
Refroidisseur PCR | |
0,2 ml |