Learn More
Eppendorf™ Refroidisseur PCR
Une solution innovante pour la protection, le transport et la conservation des échantillons sensibles, et pour l’arrêt des réactions en toute sécurité.
67.75€ - 124.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Configuration des réactions PCR |
---|---|
Type | Refroidisseur PCR |
Capacité (métrique) | 0,2 ml |
Capacité | 96 |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10192281
|
Eppendorf™
3881000031 |
Bleu |
67.75€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10275091
|
Eppendorf™
3881000023 |
Rose |
67.75€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10013051
|
Eppendorf™
3881000015 |
Bleu, rose |
124.00€
1 kit |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Maintient une température d’échantillon de 0°C pendant plus d’une heure, puis change de couleur lorsque la température dépasse 7°C
- Supérieur à un bain de glace, il est facile à manipuler, permet de gagner de la place et est exempt de contamination, ce qui en fait la préparation parfaite pour les réactions PCR
- La température des tubes simples est indiquée par la couleur des alésages individuels
- Les échantillons ne peuvent pas geler grâce au contour du cône spécialement développé
- Refroidissement global dans le format à 96 puits universel pour tubes de PCR de 0,2 ml et 0,5 ml, pour barrettes de tubes, pour plaques et pour tubes individuels
Spécification
Configuration des réactions PCR | |
Refroidisseur PCR | |
0,2 ml | |
96 |