Learn More
Fisherbrand™ Boîtes de stockage en polypropylène avec couvercle, autoclavables, à codage alphanumérique
Résistent aux températures situées entre -80° et +100°.
Marque: Fisherbrand™
18.90 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23262" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: AB.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.18000kg
Description
- Pour flacons de 1,5 ml, 1,8 ml, 2 ml ou flacons de culture de 2 ml
- Couvercle inclus
- Dimensions (L x l x H) : 130 x 130 x 45 mm
- 81 cavités avec codage alphanumérique de toutes les marges 4 et des cavités situées au fond
- Comporte une indexation alphanumérique pour faciliter l’identification des flacons
- Empilable pour un stockage plus efficace
Spécification
Jaune |