Learn More
Fisherbrand™ Boîtes de stockage en polypropylène avec couvercle, autoclavables, à codage alphanumérique
Résistent aux températures situées entre -80° et +100°.
27.55€ - 29.30€
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12602505
|
Fisherbrand™
|
Rose |
28.95€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12692495
|
Fisherbrand™
|
Bleu |
28.50€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12612505
|
Fisherbrand™
|
Jaune |
27.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12622505
|
Fisherbrand™
|
Vert |
27.55€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12632505
|
Fisherbrand™
|
Transparent |
28.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12682495
|
Fisherbrand™
|
Orange |
29.30€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Pour flacons de 1,5 ml, 1,8 ml, 2 ml ou flacons de culture de 2 ml
- Couvercle inclus
- Dimensions (L x l x H) : 130 x 130 x 45 mm
- 81 cavités avec codage alphanumérique de toutes les marges 4 et des cavités situées au fond
- Comporte une indexation alphanumérique pour faciliter l’identification des flacons
- Empilable pour un stockage plus efficace