Learn More
Fisherbrand™ Boîtes de stockage en polypropylène avec couvercle, autoclavables, à codage alphanumérique
Résistent aux températures situées entre -80° et +100°.
Marque:  Fisherbrand™
27.52 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23262" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.13860kg
Code produit. 12682495
  • 29.30€ / 1 pièce
En stock
Description
  • Pour flacons de 1,5 ml, 1,8 ml, 2 ml ou flacons de culture de 2 ml
  • Couvercle inclus
  • Dimensions (L x l x H) : 130 x 130 x 45 mm
  • 81 cavités avec codage alphanumérique de toutes les marges 4 et des cavités situées au fond
  • Comporte une indexation alphanumérique pour faciliter l’identification des flacons
  • Empilable pour un stockage plus efficace
Spécification
Spécification
Orange