Learn More
Cole-Parmer™ Étaleur de cellules en acier inox
Stainless Steel Cell Spreader has a smooth triangular end with straight spreading bar.
Marque: Cole-Parmer™ 14212-00
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.04500kg
Description
Ensemenceur triangle inox• Design conçu pour ne pas abimer l'agar
• La tête en forme de delta répartit la pression uniformément lors de l'ensemencement
• Poignée souple pour une manipulation aisée
• Emballage individuel
• Ensemenceur 16mm
Spécification
6.8 in. | |
Étaleur de cellules | |
Acier inox | |
Oui | |
Conçu pour éviter d’endommager la gélose |
Triangulaire | |
1/boîte | |
Plaques de 60 mm | |
172 mm |