Learn More
Cole-Parmer™ Étaleur de cellules en acier inox
Stainless Steel Cell Spreader has a smooth triangular end with straight spreading bar.
25.64€ - 26.15€
Spécification
Autoclavable | Oui |
---|---|
Matériau | Acier inox |
Type de produit | Étaleur de cellules |
Longueur (impériale) | 6.8 in. |
Longueur (métrique) | 172 mm |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11770259
|
Cole-Parmer™
14212-00 |
Plaques de 60 mm |
25.64€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11706018
|
Cole-Parmer™
14212-02 |
Plaques de 90 mm |
26.15€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Ensemenceur triangle inox• Design conçu pour ne pas abimer l'agar
• La tête en forme de delta répartit la pression uniformément lors de l'ensemencement
• Poignée souple pour une manipulation aisée
• Emballage individuel
• Ensemenceur 16mm
Spécification
Oui | |
Étaleur de cellules | |
172 mm | |
Triangulaire |
Acier inox | |
6.8 in. | |
1/boîte | |
Conçu pour éviter d’endommager la gélose |