Learn More
KGW Isotherm™ Flacons Dewar en acier inox
Brand: KGW Isotherm™ 2105
Code nomenclature Nacres: NB.51
Additional Details : Poids : 0.80000kg
Description
Dewar acier inox à col large• Convient pour gaz liquéfié ou liquide chaud
• Intérieur et extérieur en acier inox 304
• Couvercle en polyuréthane recouvert d'acier inox en option
• Anse de transport ou anse et poignée sauf modèle 0,5L
• Dewar petit volume 0,5L sans anse
• Dewar à anse
Specifications
300mm | |
Acier inoxydable | |
6L | |
200mm |