Learn More
KGW Isotherm™ Flacons Dewar en acier inox
701.20€ - 1140.00€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10421811
|
KGW Isotherm™
2303 |
2 L |
701.20€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10477781
|
KGW Isotherm™
2105 |
6L |
905.24€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10662741
|
KGW Isotherm™
2302 |
3 L |
1140.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Dewar acier inox à col large• Convient pour gaz liquéfié ou liquide chaud
• Intérieur et extérieur en acier inox 304
• Couvercle en polyuréthane recouvert d'acier inox en option
• Anse de transport ou anse et poignée sauf modèle 0,5L
• Dewar petit volume 0,5L sans anse
• Dewar à anse et poignée
Spécification
Acier inoxydable |