Learn More
Fisherbrand™ Couvercles en acier inoxydable pour tamis de test
Garantit une fermeture sécurisée des tamis de test Fisherbrand™ en acier inox.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.15660kg
Code produit. 11592573
  • 84.30€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-05-2024
Description
  • Disponible en diamètres de 100 et 200mm
  • Conforme à la norme BS 410 : Référence 1 : 2000, ISO 3310 : Référence 1 : 2000
Spécification
Spécification
Permet de fermer les tamis de test
1/boîte
Acier inoxydable
100mm
Couvercle pour tamis