Learn More
Fisherbrand™ Couvercles en acier inoxydable pour tamis de test
Garantit une fermeture sécurisée des tamis de test Fisherbrand™ en acier inox.
76.88€ - 84.30€
Spécification
À utiliser avec (application) | Permet de fermer les tamis de test |
---|---|
Quantité | 1/boîte |
Type | Couvercle pour tamis |
Matériau | Acier inoxydable |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Diamètre (métrique) externe | Price | Quantity & Availability | |||||
11507033
|
Fisherbrand™
|
200mm |
76.88€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11592573
|
Fisherbrand™
|
100mm |
84.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Disponible en diamètres de 100 et 200mm
- Conforme à la norme BS 410 : Référence 1 : 2000, ISO 3310 : Référence 1 : 2000
Specifications
Permet de fermer les tamis de test | |
1/boîte | |
Couvercle pour tamis | |
Acier inoxydable |