Learn More
Implen™ Solution-étalon pour le NanoPhotometer™
Solution standard pour le contrôle de la précision photométrique du NanoPhotometer™ NP80, N60 et N50 (NanoVolume).
Marque: Implen™ N-568-S2
Code nomenclature Nacres: SE.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Solutions étalon pour le contrôle de la précision photométrique
- Vérifie la précision de l’absorbance de l’instrument
- À utiliser avec NanoPhotomètre™ NP120/NP80/N60/N50
- N° CAS : 877-24-7
Spécification
Solution de phtalate d’hydrogène de potassium non toxique (PHP) | |
2 x 0,5 mL | |
Conserver à température ambiante |
NanoPhotometer N60 et NP80 | |
2 flacons | |
280 nm |
Usage exclusivement réservé à la recherche