Learn More
Implen™ Solution-étalon pour le NanoPhotometer™
Solution standard pour le contrôle de la précision photométrique du NanoPhotometer™ NP80, N60 et N50 (NanoVolume).
69.57€ - 349.00€
Spécification
Conditions de stockage | Conserver à température ambiante |
---|---|
Longueur d’ondes | 280 nm |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15713217
|
Implen™
N-568-S2 |
NanoPhotometer N60 et NP80 | 2 x 0,5 mL |
69.57€
2 pièces Prix par lots disponible |
Expédition estimée: 23-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15765805
|
Implen™
N-568-S |
NanoPhotometer N60 et NP80 | 10 x 0,5 mL |
349.00€
1 pièce Prix par lots disponible |
Expédition estimée: 16-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16473909
|
Implen™
N-120-S |
NanoPhotometer N120 | 5 x 1 mL (par solution) |
349.00€
5 pièces Prix par lots disponible |
Expédition estimée: 16-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Standard solutions for the control of photometric accuracy
- Verifies the instrument's absorbance accuracy
- For use with NanoPhotometer™ NP120/NP80/N60/N50
- CAS-No: 877-24-7
Spécification
Conserver à température ambiante | |
280 nm |
Usage exclusivement réservé à la recherche