Learn More
Synergy Healthcare™ Sachets thermoscellés SteriBags™
Fabriqués à partir de papier kraft blanchi frictionné haute qualité résistant à l’état humide. Les sachets thermoscellés Synergy Healthcare™ SteriBags™ sont à double pli pour une intégrité accrue.
Marque: Synergy Healthcare™ T35HS
Code nomenclature Nacres: NB.87
Informations supplémentaires : Poids : 9.45000kg
Description
- Conformes à la norme BS 6257
- Fond scellé plié en deux pour une intégrité maximale
- Ouverture sur la largeur
- Pour une utilisation en autoclaves et stérilisateurs par irradiation aux rayons gamma
Spécification
Sterilization Pouch | |
Autoclavable | |
Blanc | |
Kraft Paper | |
609 x 380 mm | |
609 mm |
Housse de stérilisation avec bouchon à joint thermique, code M36 | |
Conforme à la norme BS 6257 ; Code M36 | |
À utiliser dans les autoclaves à prévide à charge poreuse ainsi que dans les stérilisateurs à rayonnement gamma | |
250/paquet | |
609 x 380 x 125 mm (L x l x P) | |
380 mm |